Stampa…
Piastre per PCR, da 96 pozzetti, SuperPlate™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
AB-2400 AB-2400/W AB-2800 AB-2800/W
732-1060EA 203 EUR
732-1060 732-1063 732-1049 732-1052
Piastre per PCR, da 96 pozzetti, SuperPlate™
Micropiastre Piastre per PCR
In PP. Sono disponibili tre versioni di Thermo Scientific SuperPlate™, tutte ultrarigide con formato SBS per la compatibilità con i sistemi automatizzati e con pozzetti a fondo arrotondato e parete sottile per un trasferimento ottimale del calore e il massimo recupero del campione.
  • Maggiore stabilità termica per ridurre al minimo le distorsioni durante la termociclazione e la sigillatura a caldo
  • Lettere nere per identificazione rapida dei pozzetti
  • Volume massimo pozzetto 0,2 ml con film adesivi termici
  • Versione con bordo impilabile e compatibile con i