Stampa…
VWR®, Pellicola sigillante per automazione
Fornitore: VWR Collection
731-0307EA 778 EUR
731-0307 731-0308 731-0306
VWR®, Pellicola sigillante per automazione
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Pellicola sigillante adesiva o fogli in rotoli su bobina in plastica, per utilizzi con sigillatrici di micropiastre automatizzate a resa elevata.
  • Rotoli continui, senza giunzioni
  • La pellicola o il foglio non si estende oltre il bordo della bobina in plastica
  • L'imballo sicuro e antistatico protegge l'articolo durante la spedizione e facilita l'allineamento e l'adesione
Pellicola sigillante per qPCR, cristallizzazione proteica con metodo sitting-drop, HTS e conservazione
Poliolefina incolore con adesivo in silicone estremamente resistente e sensibileMore Product Information