Stampa…
Sistema miniprovette, Axygen®
Fornitore: Corning
MTS-11-C MTS-11-8-C-R-S MTS-06-C-R MTS-06-C-R-S MTS-06-C MTS-11-12-C MTS-11-12-C-R MTS-11-12-C-RS MTS-11-8-C MTS-11-8-C-R MTS-11-C-R MTS-11-C-R-S
733-1979EA 34.07 EUR
733-1979 732-1138 731-0211 731-0212 731-0210 731-0213 731-0214 731-0215 731-0216 731-0217 731-0219 731-0220
Sistema miniprovette, Axygen®
Tubi Microprovette
In PP, vergine al 100%. Il sistema microprovette a 96 pozzetti Axygen è progettato per l'uso con tappi a pressione in strip da 8 o 12.
  • Compatibile con Beckman, Tecan, Zymark e altre stazioni di lavoro robotizzate
  • Design del coperchio unidirezionale con griglia alfanumerica incisa per un'identificazione positiva dei campioni
  • Anelli anticondensa stampati sul coperchio per ridurre al minimo il rischio di contaminazione crociata