Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ WP CBX
Fornitore: Avantor
7217-06EA 366.18 EUR
7217-06
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ WP CBX
Colonne cromatografiche
Le colonne BAKERBOND spe™ sono colonne monouso in PP o vetro preconfezionate con sorbenti ad alta capacità contenuti tra due fritte in PE da 20 µm.
  • A base di silice
  • Estrazione di composti da volumi di soluzione campione che vanno da poche centinaia di µl fino a 1 litro
  • Lavorazione sotto vuoto, pressione positiva o centrifugazione
Applicazioni generali: basi deboli come purine, pirimidine, vitamina B6, idrossamine cicliche.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità di scambio cationico debole.