Stampa…
Piastra a contatto, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
240541
710-2507EA 326 EUR
710-2507
Piastra a contatto, Nunc™
Piastre per colture Piastre Petri
In PS otticamente trasparente. Capsula a contatto con griglia stampata, utile per il campionamento in ambienti ospedalieri, nell'industria farmaceutica e nel settore della scienza dell'alimentazione.
  • Compatibili con sistemi automatizzati
  • Prestazioni garantite in dispenser automatici grazie alla planarità e all'altezza uniforme