Stampa…
VWR®, Igientest HACCP
Fornitore: VWR Collection
710-0895EA 229 EUR
710-0895 710-0904
VWR®, Igientest HACCP
Sistemi di monitoraggio Sistemi di monitoraggio igiene
Un test semplice e rapido per il controllo dell'igiene della superficie di lavoro. Campi di applicazione: industria alimentare, settore della ristorazione, industria lattiero-casearia, uffici sanitari, specialisti in HACCP. Scala colorimetrica per interpretare i risultati stampata su ogni provetta. Il confronto tra colore della soluzione e scala colorimetrica consente di valutare l'igiene della superficie. È sufficiente passare il tampone bagnato su una superficie, inserirlo nella provetta e rompere la fiala di vetro all'interno della provetta con una pinza. Al termine del test, la provettaMore Product Information