Stampa…
Torbidità da banco, TL23
Fornitore: Hach
LPV4449900210 LPV4449900120 LPV4449900310 LPV44499.00320
705-0982EA 5420 EUR
705-0982 705-0983 705-0984 705-1176
Torbidità da banco, TL23
Torbidimetri
Grazie a sorgenti di luce a LED o al tungsteno e ottiche di provata qualità, questo strumento consente di ottenere misurazioni estremamente affidabili, precise e stabili.
  • Design migliorato e intuitivo con calibrazione guidata e verifica
  • Porta USB per esportazione dati e identificazione campione
  • Tecnologia 'ratio' che aiuta a contrastare le interferenze da colore e da particolato grosso
  • LCD a colori con comandi
  • Detector 90°C
Progettato per uso semplice in applicazioni complesse nell'industria farmaceutica, cosmetica, alimentare, chimica eMore Product Information