Stampa…
VWR® shiroGEL, Sistemi per elettroforesi orizzontale
Fornitore: VWR Collection
700-0250EA 517 EUR
700-0250 700-0253 700-0255
VWR® shiroGEL, Sistemi per elettroforesi orizzontale
Sistemi per elettroforesi Sistemi orizzontali per elettroforesi su gel
Progettati per un uso facile e un funzionamento sicuro, i sistemi orizzontali per elettroforesi shiroGEL e relativi accessori sono costruiti per resistere a un uso quotidiano. Per garantire prestazioni senza perdite, le camere di migrazione e i vassoi per gel sono realizzati in acrilico spesso. I vassoi per gel UV-trasparenti facilitano l'osservazione dei campioni. Le cassette proteggono gli elettrodi e sono di facile sostituzione. La colata del gel è semplice grazie ai canali di colata in gomma di lunga durata. Le scanalature sui lati del vassoio consentono di posizionare il pettine in modoMore Product Information