Stampa…
Frazione esano, ChromAR® HPLC, Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
Pericolo
Synonyms: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
6751-25EA 268.67 EUR
6751-25
Frazione esano, ChromAR® HPLC, Macron Fine Chemicals™
Frazione esano
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Punto di ebollizione: 69 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –94.3 °C
Densità: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 110-54-3
UN: 1208
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (GC) min. 45 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Water (KF) max. 0.01 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
at 210 nm max. 0.2
at 220 nm max. 0.1
at 230 nm max. 0.02
at 240 nm max. 0.01
at 250 nm max. 0.004