Stampa…
Tester multiparametro, Eutech PCTestr™ 35 / PCSTestr™ 35
Fornitore: EUTECH
PCSTEST35 PCTEST35
665-0405EA 310 EUR
665-0405 665-0406
Tester multiparametro, Eutech PCTestr™ 35 / PCSTestr™ 35
Misuratori elettrochimici pHmetri
Tester impermeabili per misurazione di pH, conducibilità e temperatura (PCTestr 35) o pH, conducibilità, TDS, salinità e temperatura (PCSTestr 35).
  • Un sensore misura 3 o 5 parametri; non è necessario passare da un sensore all'altro per misurazioni diverse
  • Sensore per pH/conducibilità sostituibile dall'utente e robusta custodia Valox® resistenti agli agenti chimici
  • Intuitivo e semplice da utilizzare con configurazione guidata da menu
  • Risparmio energetico con funzione di spegnimento automatico selezionabile
  • Fattore TDS (0,40 - 1,00) e