Stampa…
Misuratori multiparametrici, portatili, serie U-50
Fornitore: HORIBA
3200164509 3200164510 3200323680 3200323681 3200323683 3200323686 3200323687 3200164502 3200156563 3200158178 3200164499 3200164501 3200164503 3200164504 3200164505 3200164506 3200164507 3200164508 3200323688 3200164500
665-0336EA 3230 EUR
665-0336 665-0337 665-0338 665-0339 665-0340 665-0341 665-0342 665-0329 665-0393 665-0325 665-0326 665-0328 665-0330 665-0331 665-0332 665-0333 665-0334 665-0335 665-0343 665-0327
Misuratori multiparametrici, portatili, serie U-50
Misuratori elettrochimici pHmetri
Misuratori impermeabili per misurazione e visualizzazione contemporanea fino a 11 parametri con una sola sonda. Grazie al design robusto e ai sensori sostituibili sul campo, rappresentano la soluzione ideale per usi esterni, ad esempio per l'analisi di acque superficiali o sotterranee. Il formato compatto e il cinturino da polso ne consentono l'utilizzo con una sola mano.
  • Display LCD semplice da leggere con retroilluminazione e icone su schermo per alimentazione a batteria, GPS, USB e connettività dell'unità sonda
  • Copertura resistente agli urti progettata