Stampa…
Conduttimetro/termometro portatili, Cond 3110 / 3310
Fornitore: WTW
2CA100 2CA101 2CA103 2CA300 2CA301
663-8121EA 743 EUR
663-8121 663-8122 663-8124 663-8129 663-8130
Conduttimetro/termometro portatili, Cond 3110 / 3310
Misuratori elettrochimici Conduttimetri
Misuratori portatili impermeabili progettati per diverse applicazioni.
  • Grande display che consente una leggibilità eccellente anche in condizioni di scarsa visibilità
  • Alloggiamento robusto e tastiera in silicone sigillata con classe di protezione IP 66/67
Cond 3110: Misuratore chiaro e affidabile per letture base e standard, ad esempio, in applicazioni didattiche.
- Ampio display LCD
- Risposta tattile per funzionamento senza complicazioni
- Timer incorporato per misurazioni corrette
- Compensazione automatica della temperatura
- Fino a 1000More Product Information