Stampa…
Elettrodi pH per industrie farmaceutiche e chimiche, EasyFerm Plus
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
238633-1553 238633-1213 238633-1243 238633-1253 238633-1273 238633-1223 238633-1263 238633-1151 238633-1171 238633-1141 238633-1111 238633-1523 238633-1161 238633-1573 238633-1533 238633-1513 238633-1543 238633-1121 238633-1112 238633-1142
662-2064EA 640 EUR
662-2064 662-2052 662-2053 662-2054 662-2055 662-2056 662-2057 662-2058 662-2060 662-2059 662-2061 662-2062 662-2063 662-2065 662-2066 662-2067 662-2068 662-2320 HAMI238633-1112 HAMI238633-1142
Elettrodi pH per industrie farmaceutiche e chimiche, EasyFerm Plus
Elettrodi Elettrodi pH
Gli elettrodi EasyFerm Plus sono progettati per applicazioni complesse nelle industrie farmaceutiche e chimiche. Vengono forniti con elettrolita pressurizzato per prevenire la diffusione del campione nel sensore.
  • Materiale stelo: vetro
  • Range di pH: 0 a 14
  • Range di pressione: 0 a 6 bar
  • Elettrolita: Phermlyte pressurizzato
  • Membrana: HP-Coatramic
La cartuccia di riferimento Everef-F garantisce l'assenza di argento e precipitazione dell'elettrolita di riferimento Phermlyte. Gli elettrodi possono essere sottoposti a sterilizzazione a vapore,More Product Information