Stampa…
L(-)-Triptofano, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
6540-100
6540-100EA 245 EUR
6540-100
L(-)-Triptofano, Millipore®
L(-)-Triptofano
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Punto di fusione: 290 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064340
CAS Number: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929