Stampa…
Rifrattometri digitali automatici, RX-9000α
Fornitore: Atago
3263
635-0397EA 10540 EUR
635-0397
Rifrattometri digitali automatici, RX-9000α
Rifrattometri Rifrattometri da banco
I modelli RX-9000α sono rifrattometri digitali automatici, i quali sono in grado di stabilire internamente la temperatura di misurazione e di misurare l'indice di rifrazione, il Brix o la concentrazione di vari liquidi in modo accurato e veloce.
  • Termomodulo Peltier per controllare la temperatura da 5 a 70 °C
  • La misura inizia automaticamente dopo che il campione ha raggiunto la temperatura
  • L'indice di rifrazione e Brix a temperatura stabile