Stampa…
Portable refractometers for special sugars
Fornitore: Atago
4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4412
635-0222EA 355 EUR
635-0222 635-0223 635-0224 635-0225 635-0226 635-0227 635-0228 635-0220
Portable refractometers for special sugars
Rifrattometri Rifrattometri manuali
Sugar scales pocket instruments delivering rapid results.
Certificazioni: IP 65 allows rinsing off the sample with running water.
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Tempo di risposta 3 seconds
Elettrico Two AAA batteries
L×P×A 55×31×109 mm
Peso 100 g