Stampa…
emulsion 10% active compound pH 3-4 per l'utilizzo nel controllo della schiuma in soluzioni acquose, prodotti tessili, chimici
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Anti-foaming agent
632156JEA 375 EUR
632156J
emulsion 10% active compound pH 3-4 per l'utilizzo nel controllo della schiuma in soluzioni acquose, prodotti tessili, chimici
Silicone antischiuma
Emulsione al 10% di un fluido di polidimetilsilossano, sillica filler e emulsionante non-ionico
Informazioni per l'ordine: Questo prodotto non è disponibile in tutti i paesi. Verificate per favore la disponibilità con gli uffici VWR del Vostro paese.