Stampa…
Portavetrini per spedizione
Fornitore: HEATHROW
HS15986
631-9782EA 22.3 EUR
631-9782
Portavetrini per spedizione
Portavetrini postale
Utile per il trasporto e lo stoccaggio di vetrini, nonché per la colorazione.
  • Chiusura a scatto su un'estremità
  • Guide per stoccaggio indipendente e facile rimozione
  • Per cinque vetrini standard