Stampa…
VWR® SuperFrost® BS 7011, Vetrini per microscopio
Fornitore: VWR Collection
631-0911EA 6.4 EUR
631-0911 631-0912 631-0913 631-0909 631-0910
VWR® SuperFrost® BS 7011, Vetrini per microscopio
Vetrini Vetrini per Microscopia
I vetrini per microscopio vengono forniti con un leggero rivestimento opaco in vari colori.
  • Resistenti ai solventi di uso comune
  • Non si graffiano o attaccano tra loro quando impilati
  • Aree per etichetta in cima al vetrino per l'identificazione semplice e rapida
Ciascun colore consente di identificare istantaneamente vari campioni biologici in base alla necessità, al processo o alla tecnica di colorazione.
Certificazioni: BS 7011