Stampa…

Magnesio cloruro 1.0 M MgCl2 Volumetric, Fluka™

Fornitore: Honeywell Chemicals

63020-1L
63020-1LEA 39.31 EUR
63020-1L
Magnesio cloruro 1.0 M MgCl2 Volumetric, Fluka™
Magnesio cloruro
Formula: MgCl₂
Peso molecolare: 95.21 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1.08 g/cm³
Flash Pt: Non infiammabile
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011106
CAS Number: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay 0.995 - 1.005 mol/l
Density (D 20/4) 1.070 - 1.090


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR