Stampa…
VWR® Q Path® Quickspot, Portavetrini per Turbitec®
Fornitore: VWR Collection
630-2094EA 358 EUR
630-2094 630-2093
VWR® Q Path® Quickspot, Portavetrini per Turbitec®
Portavetrini
Q Path Quickspot e portavetrini per Turbitec utilizzati per citocentrifugazioni. Consentono il deposito della sospensione cellulare sul vetrino (campioni ginecologici). Il portavetrini è un supporto per il posizionamento del vetrino, Quickspot è la camera di riempimento campione.
  • Portavetrini Q Path (riutilizzabile) e Q Path Quickspot (monouso) per applicazioni IVD
  • I due accessori sono compatibili e vengono utilizzati insieme
  • Resistenti a centrifugazione fino a 2039×g per 30 minuti
Nota: per l'uso con centrifughe Hettich® (More Product Information