Fornitore: VWR Collection
612-1681EA 38 EUR
612-1681 612-1747 612-1682 612-1683 612-1684 612-1685 612-1686 612-1687 612-1688 612-1756 612-1689 612-1690 612-2841 612-2842 612-2843 612-2844 612-2845 612-2846 612-2847 612-2848 612-2849 612-2850 612-2851 621-0058
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Pipette Pipette Pasteur/di trasferimento
In LDPE, monouso. Queste pipette monoblocco infrangibili eliminano il rischio di rottura del vetro ed esposizione a materiali infettivi. La superficie a bassa affinità riduce la perdita di cellule e proteine preziose dovuta al legame. Funzionamento ottimale per un trasferimento rapido e sicuro dei fluidi.
  • Atossiche e inerti ai fluidi biologici e alla maggior parte degli acidi
  • Termosigillabili e congelabili a temperature estremamente basse, ad esempio in azoto liquido
  • Disponibile sterile o non sterile
  • Livello di sicurezza della sterilità SAL 10-6