Stampa…
VWR®, strisce indicatrici della temperatura
Fornitore: VWR Collection
620-9102EA 38.1 EUR
620-9102 620-9103 620-9104 620-9105 620-9106
VWR®, strisce indicatrici della temperatura
Strisce termometriche
Queste strisce indicatrici della temperatura sono progettate per misurazioni rapide laddove i termometri convenzionali non sono pratici. Sono adatti per l'uso con apparecchiature come camere di riscaldamento e prodotti sensibili alle alte temperature.
  • Risposta rapida entro 1 secondo
  • Autoadesiva e irreversibile - sei punti
  • Conservazione a una temperatura massima di 25 °C fino a 2 anni