Stampa…
Registratori di temperatura wireless AiroSensor T
Fornitore: SenseAnywhere
0630125977422 0630125977439 0630125977446 0630125977453
620-2450EA 145 EUR
620-2450 620-2451 620-2446 620-2448
Registratori di temperatura wireless AiroSensor T
Registratori
Registratori di temperatura wireless precisi ed esenti da manutenzione per uso fisso e mobile. Perfetti per ambienti ad alta umidità con rapidi cambiamenti di temperatura e condensa.
  • Innalza gli standard per il monitoraggio e la registrazione della temperatura
  • Compatto e robusto: involucro in PC-ABS con saldatura a ultrasuoni impermeabile (IP 67) e dimensioni di soli 2×3×4 cm
  • Sostituisce i registratori USB nella catena del freddo con una soluzione di raccolta dei dati wireless automatica
  • Range fino a 600 m
  • Installazione in pochi minuti e lunghissima
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello AiroSensor T AiroSensor T gamma estesa
Environmentally Preferable
Interfaccia USB USB
Classe di protezione IP 67 (impermeabile) IP 67 (impermeabile)
Durata batteria Up to 10 years with 5 min interval = 1 million events Up to 10 years with 5 min interval = 1 million events
L×P×A 41×24×33 mm 131×24×33 mm
Memoria dati - N. letture 15000 events internally (52 days @ 5 min) 15000 events internally (52 days @ 5 min)
Batteria integrato integrato