Stampa…
VWR® Safety-Blue™, Termo-idrometri
Fornitore: VWR Collection
620-0924EA 107 EUR
620-0924 620-0925 620-0926 620-0928 620-0929
VWR® Safety-Blue™, Termo-idrometri
Idrometri
Questi termoidrometri combinati con scala dello zucchero di sicurezza possono determinare il peso specifico, il grado Brix e l'alcol in volume.
  • Zavorra e vetro senza piombo con riempimento di liquido organico di spirito blu senza mercurio
  • Serializzati singolarmente, sicuri e facili da pulire in caso di rottura
  • Standardizzazione della temperatura di 20 °C con termometro
Progettato per misurare il saccarosio nel settore alimentare e delle bevande e in altri settori.
Certificazioni: ASTM
Informazioni per l'ordine: Forniti con certificato diMore Product Information