Stampa…
VWR®, termometri a bassissimo contenuto di liquido in vetro
Fornitore: VWR Collection
620-0857EA 173 EUR
620-0857 620-0858 620-0860 620-1927 620-1928
VWR®, termometri a bassissimo contenuto di liquido in vetro
Termometri Termometri analogici
Questi termometri soddisfano tutti i requisiti per dimensioni fisiche e accuratezza.
  • Menisco visibile nell'apposita applicazione a bassa temperatura
  • Possibile ingrandimento per una maggiore leggibilità
  • Sfondo bianco, segni fusi
  • Progettato per l'uso a temperature ultra-basse
  • Presentano liquido privo di mercurio su vetro posteriore bianco senza piombo
Division: 1,0 °C
Accuracy: ±2,0 °C
Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Certificazioni: Tracciabile NIST.
Conformi a tutti i requisiti ANSI/SAMA Z236.1-1983 per leMore Product Information