Stampa…
Supporti per termometro
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
F189810001
620-0099EA 145 EUR
620-0099
Supporti per termometro
Porta termometro
PP bianco. Consente di alloggiare fino a 25 termometri.
  • Stoccaggio verticale per ridurre al minimo il pericolo di rottura
  • Stoccaggio ben visibile e rapido accesso ai termometri necessari