Stampa…

Sodio idrossido 40% in soluzione acquosa, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®

Fornitore: Avantor
Pericolo

Synonyms: Idrossido di sodio

6165.9010EA 261.25 EUR
6165.9010
Sodio idrossido 40% in soluzione acquosa, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay min. 40.0 %
Density (g/ml) at 20°C min. 1.43
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Nitrogen Compounds (as N) max. 5


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR