Stampa…
VWR®, Puntali per erogatori, Universali
Fornitore: VWR Collection
613-1032EA 0 EUR
613-1032 613-1033 613-5867 613-5868 613-5869 613-5870 613-5871 613-5872 613-5873 613-5874 613-5875 613-5877 613-5878 613-5879 613-5880 613-5881 613-5882 613-5883 613-5884
VWR®, Puntali per erogatori, Universali
Puntali per pipette
Utilizzando il metodo dello spostamento diretto, questi puntali funzionano bene con liquidi infettivi e volatili, poiché il fluido non entrerà mai in contatto con lo strumento, evitando così qualsiasi contaminazione.
  • Compatibile con: VWR® Stepper e Stepper Pro, Ritter Ripette® e Ripette® pro, Brand HandyStep®, HandyStep® electronic e HandyStep® touch*, Eppendorf® Multipette® 4780, Multipette® plus, Gilson Repetman®, EasyStep, Minilab 100/101, STEPMATE Handdrop (* senza display/riconoscimento punta attivato)
  • Design sostenibile basato su resine vergini
  • Nove&