Stampa…
Vaschette per reagenti, Tip-Tub
Fornitore: EPPENDORF
0030058.607
613-4271EA 28.9 EUR
613-4271
Vaschette per reagenti, Tip-Tub
Vaschette per reagenti
PP. Per prelievo di reagenti con pipette multicanale.
  • Fondo a V
  • Autoclavabili