Stampa…
VWR®, Pipette monocanale, meccaniche, volume variabile
Fornitore: VWR Collection
613-2896EA 230 EUR
613-2896 613-2897 613-2898 613-7102 613-7103 613-7104 613-7105 613-7106 613-7107 613-7108 613-7109 613-7110
VWR®, Pipette monocanale, meccaniche, volume variabile
Pipette Pipette automatiche
Le pipette Standard Line offrono leggerezza, accuratezza e precisione. Le caratteristiche ergonomiche, come la forma profilata del manico e il sistema di ammortizzazione a molla, assicurano un pipettaggio uniforme e senza sforzo anche durante periodi di utilizzo prolungato.
  • Sistema di altezza espulsore facilmente regolabile per accogliere praticamente tutti i marchi di puntali
  • Resistenti ai raggi UV e completamente autoclavabili
  • Facile e rapido sistema di ricalibrazione
  • Corpo con codice colore per una rapida identificazione del volume
  • Versione da 5000 e 10