Stampa…
VWR®, Puntali per pipette
Fornitore: VWR Collection
613-0241EA 0 EUR
613-0241 613-0246 613-0277 613-0259 613-0265 613-0266 613-0267 613-0296 613-0298 613-0300 613-0340 613-0369 613-0636 613-0637 613-0638 613-0732 613-0735 613-0738 613-0892 613-1634
VWR®, Puntali per pipette
Puntali per pipette
Tutti i puntali sono realizzati al 100% in puro PP vergine di grado medico di alta qualità. Realizzati tramite stampi di altissima qualità, i puntali possono essere utilizzati quando le operazioni da svolgere richiedono standard elevati.
  • Un'imboccatura più ampia garantisce una tenuta facile e uniforme dei puntali senza perdite
  • Garantiti esenti da DNA, DNasi/RNasi, endotossine e metalli pesanti rilevabili
  • Solo puntali graduati: le graduazioni consentono un controllo visivo dell'accuratezza del pipettaggio
  • Testati per la contaminazione da endotossine (