Stampa…
Puntali per pipette, ART™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
3511 3512 3771 3782 3531 3571 3551 3521 3542 3562 3572 3552 3522 3502 3580 3722-11 3721 3752 3751 3781 3501-05 3511-05 3512-05 3521-05 3522-05 3721-05 3722-05 3771-05 3772-05 3551-05 3581 3581-05
612-9710EA 42 EUR
612-9710 612-9730 732-2262 613-1861 732-2331 612-9707 612-9708 612-9709 732-2334 612-9726 612-9727 612-9728 612-9729 612-9731 612-9745 732-1522 732-1523 613-1862 613-1863 613-1864 732-2357 732-0322 732-0323 732-0325 732-0326 732-0327 732-0328 736-0003 732-2343 732-0467 612-9702 732-1526
Puntali per pipette, ART™
Puntali per pipette
In PP trasparente, sterili o non sterili.
  • Disponibili non sterili in bulk o in rack e sterili in rack
  • Puntali sterili certificati, esenti da DNasi, RNasi, DNA e pirogeni (sterilizzati con raggi gamma)
  • Il design SoftFit® assicura una presa omogenea e affidabile per tutti i canali della pipetta, che a sua volta garantisce una distribuzione ottimale del liquido
Informazioni per l'ordine: forniti sfusi in sacchetto / in rack.