Stampa…
Camere di conteggio, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Fornitore: Brand
717810
612-5713EA 143 EUR
612-5713
Camere di conteggio, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Vetrini Camere per conta
Contacelle dotato del medesimo reticolo dell'Improved Neubauer, ma con un fondo della camera rivestito di rodio.
  • Il reticolo è inciso nello strato di rodio e appare chiaro con le normali impostazioni dei microscopi
  • Se si modifica il contrasto, è possibile invertire l'immagine al microscopio, in modo da far apparire il reticolo più chiaro o più scuro, in base alle necessità