Stampa…
Cuvette monouso
Fornitore: Brand
759150 759220 759243 759242 759241 759240 759230 759210 759200 759170 759215 759235
612-5684EA 65.2 EUR
612-5684 612-5688 612-5693 612-5692 612-5691 612-5690 612-5689 612-5687 612-5686 612-5685 612-2505 612-2506
Cuvette monouso
Cuvette Cuvette per spettrofotometro
Le cuvette UV monouso in plastica sostituiscono spesso cuvette costose e fragili in vetro e/o al quarzo.
  • Appositamente sviluppate per misurazioni fotometriche di proteine, DNA e RNA nella gamma degli ultravioletti
  • Per misurazioni a 260 nm, 280 nm e nello spettro ottico visibile
  • I tappi colorati rotondi, solo per microcuvette, garantiscono una facile identificazione dei campioni e forniscono una chiusura ermetica fino a −20 °C
Adatto per misurazioni fotometriche di proteine, DNA e RNA nella gamma UV.
Confezione: Microcuvette UV confezionateMore Product Information