Stampa…
Cilindri graduati, forma alta, classe A, vetro borosilicato, USP, BLAUBRAND®
Fornitore: Brand
32805 32808 32828 32820 32838 32848 32854 32862 32864 USP32864 USP32862 USP32854 USP32848 USP32838 USP32820 USP32808 USP32805
612-4834EA 32.1 EUR
612-4834 612-4835 612-4837 612-4836 612-4838 612-4839 612-4840 612-4841 612-4842 BRNDUSP32864 BRNDUSP32862 BRNDUSP32854 BRNDUSP32848 BRNDUSP32838 BRNDUSP32820 BRNDUSP32808 612-5747
Cilindri graduati, forma alta, classe A, vetro borosilicato, USP, BLAUBRAND®
Cilindri Cilindri di misurazione
Vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, con certificazione di conformità.
  • Calibrazione per contenere (TC, In)
  • Base di vetro esagonale, con beccuccio
  • Anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali, graduazioni e scritte in smalto blu a contrasto elevato
DIN EN ISO 4788
Certificazioni: DIN EN ISO 4788