Stampa…
Pipette per sierologia
Fornitore: Greiner Bio-One
604181_1000 606180_200 607180_200 710180_1000 760180_200 607107_500 710107_1000 604107_1000 768180_100 606107_500 768160_100 607160_200 760160_200 606160_200 604160_1000 710160_1000 760107_200 760160-TRI_100
612-1011EA 323 EUR
612-1011 612-1013 612-1015 612-1012 612-1017 612-1020 612-9107 612-0677 612-1018 612-1019 612-3328 612-3325 612-3327 612-3324 612-3272 612-3323 GREI760107_200 GREI760160-TRI_100
Pipette per sierologia
Pipette Pipette sierologiche
In PS trasparente di alta qualità, con graduazioni, sterile.
  • Graduazioni chiare e semplici da leggere, con una striscia verticale colorata sulle pipette da 1, 2, 5, 10 e 25 ml
  • Maggiore capacità grazie alle graduazioni negative
  • Inserto in cotone per arrestare l'accesso del liquido nel dispositivo di pipettaggio
  • Codice colore conforme agli standard internazionali per facilitare l'identificazione delle pipette
  • Esenti da DNasi, RNasi e DNA umano, apirogene e non citotossiche
Confezione: Sfuse in sacchetti di plastica con zip risigillabili, con involucroMore Product Information