Stampa…
Matracci tarati, classe B, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4000-0050 4000-0100 4000-0200 4000-0250 4000-0500 4000-1000
612-3011EA 55.5 EUR
612-3011 612-3012 612-3013 612-3014 612-3015 612-3016
Matracci tarati, classe B, Nalgene®
Fiasche Matracci graduati
In PPCO traslucido, con tappo a vite in PP.
  • Estremamente resistente, misurazione precisa
  • Calibrato singolarmente con graduazioni colorate permanenti
  • Autoclavabile dopo aver rimosso il tappo dal collo filettato e aggiunto una piccola quantità di acqua al matraccio. Consigliata pulizia con detergenti alcalini leggeri fino a +60 °C (oltre questa soglia il processo potrebbe influenzare l'accuratezza)
ASTM E288 and ISO Standard 384 Class B
Certificazioni: ASTM E288 e ISO Standard 384 Classe B