Stampa…
VWR®, Tappi di sicurezza per ingresso
Fornitore: VWR Collection
590-0036EA 94.2 EUR
590-0036
VWR®, Tappi di sicurezza per ingresso
Ghiere Tappi di sicurezza e per rifiuti
Estrazione sicura del solvente da bottiglie e flaconi, senza esposizione a gas pericolosi e vapori di solventi. Materiali di alta qualità (PTFE e PP) per garantire la massima sicurezza per il personale e l'ambiente del laboratorio.
  • Consigliati per sistemi HPLC
  • Chimicamente resistenti ai solventi organici aggressivi
  • Filtro dell'aria e valvole da sostituire ogni sei mesi per la massima sicurezza
Informazioni per l'ordine: Forniti con una valvola/filtro dell'aria e raccordo corrispondente.