Stampa…

Propilene ossido, Supelco®

Fornitore: Merck
Pericolo


M-Clarity™ quality level = MQ100

56671-1ML-F 56671-5ML-F
56671-1ML-FEA 45 EUR
56671-1ML-F 56671-5ML-F
Propilene ossido, Supelco®
Ossido di propilene
Formula: C₃H₆O
Punto di ebollizione: 34,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005126
CAS Number: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca7f80bc766cab506eaa81e7b7bad8a164835f2&vid=0c747dd2dc68605e43cc2e6df8b05ee9407fa00a&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR