Stampa…
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Fornitore: Corning
430015 430049 430512 430513 430514 430521 430624 430625 430626 430627 431117 431118 431160 431161 431174
734-1810EA 238.78 EUR
734-1810 734-1811 734-1841 734-1842 734-1843 734-1848 513-3361 513-3344 513-3360 513-3345 513-3362 525-3409 734-1890 734-1891 734-1896
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filtri Filtri per bottiglie
Filtri a vuoto per flaconi in PS con colore degli adattatori codificato in base al tipo di membrana: giallo per polietersulfone (PES); arancione per acetato di cellulosa (CA); rosso per nylon (NY).
  • Disponibili con colli da 33 mm e da 45 mm per compatibilità con la maggior parte dei flaconi per la conservazione di terreni in plastica e in vetro
  • Confezionati singolarmente, sterili e certificati apirogeni
  • I colli da 45 mm sono compatibili con i flaconi per la conservazione Corning® in plastica
Square membrane funnel design providesMore Product Information