Stampa…
VWR® Mega Star 600/600R, Centrifughe, da banco, ventilate/refrigerate
Fornitore: VWR Collection
521-1893EA 4730 EUR
521-1893 521-1894 521-3500 521-3501
VWR® Mega Star 600/600R, Centrifughe, da banco, ventilate/refrigerate
Centrifughe Centrifughe da banco
Queste piccole centrifughe da banco sono ideali per applicazioni cliniche e di ricerca nelle industrie farmaceutiche biotecnologiche e nella ricerca accademica. Offrono elevata capacità in un design compatto con interfaccia semplice e intuitiva.
  • Sistema per rotore Auto-Lock® III: sistema per la sostituzione del rotore senza attrezzi, facilita la sostituzione del rotore al semplice tocco di un pulsante, per cambiare rapidamente rotori e accedere in modo agevole alla camera per le operazioni di pulizia
  • Sistema di sigillatura coperchio rotore e coperchi