Stampa…
VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Microcentrifuga
Fornitore: VWR Collection
521-2161EA 421 EUR
521-2161 521-2162 521-2163 521-2319
VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Microcentrifuga
Centrifughe Microcentrifughe
Questa centrifuga personale ha una velocità fissa di 6000 min-1/2000 ×g ed è stata sviluppata per applicazioni che richiedono una bassa forza g come microfiltrazione, separazione di cellule e rotozioni in modo da portare il materiale dalle pareti delle provette al fondo.
  • Rotore a sgancio rapido: Non sono necessari attrezzi per cambiare il rotore o collegarlo all'albero motore
  • Facile utilizzo: Chiudere il coperchio della centrifuga per iniziare la corsa; premere o rilasciare il coperchio per interrompere la corsa
The tube rotor spins up to eightMore Product Information