Stampa…
Microcentrifughe, ventilate/refrigerate, MIKRO 200 / 200 R
Fornitore: Hettich
2400 2405
521-0910EA 2250 EUR
521-0910 521-0911
Microcentrifughe, ventilate/refrigerate, MIKRO 200 / 200 R
Centrifughe Microcentrifughe
Centrifughe da banco tra le più veloci con una velocità massima di 15 000 giri/minuto e una RCF di 21 382xg.
  • Motore a prestazioni elevate che non richiede manutenzione
  • Chiusura motorizzata del coperchio, tastiera a membrana e manopola girevole per l’inserimento rapido dei parametri, munita di un display digitale facile da leggere
  • Possibilità di memorizzazione di 4 programmi
  • Impostazione regolabile in continuo da -10°C a +40°C, funzione di raffreddamento rapido, in modalità di stand-by viene mantenuta la temperatura impostata, disattivazione automatica del