Stampa…
Piastre Petri, sterili
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
7232 7242 7245
516-8021EA 324 EUR
516-8021 516-8029 516-8032
Piastre Petri, sterili
Piastre per colture Piastre Petri
Piastre Petri in PS, utilizzabili con dischi assorbenti in cellulosa. Adatte per analisi microbiologiche quando si eseguono tecniche di filtrazione a membrana. Piastre Petri utilizzabili sia con dischi assorbenti utilizzabili a cui aggiungere brodi di coltura sia con riempimento di agar senza dischi assorbenti. Per membrane filtranti da 47 mm.
  • Irradiate con raggi gamma - Senza residui EtO che potrebbero impedire la crescita microbica
  • Semplici da usare - Apertura facile con una sola mano, chiusura ermetica
  • Ingombro ridotto sul banco del laboratorio o