Stampa…

Imbuti a membrana filtrante, magnetici, Sentino®

Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4271 4273 4277
516-0437EA 273 EUR
516-0437 516-0438 516-0439
Imbuti a membrana filtrante, magnetici, Sentino®
Imbuti Imbuti filtranti a membrana
In polifenilsulfone, autoclavabili.

  • Per membrane filtranti da 47 mm
  • Tenuta magnetica ermetica per funzionamento con una sola mano
  • Graduati in incrementi da 50 ml per misurazioni precise del campione

Ideati per uso con pompa microbiologica Sentino®.

Area filtrante effettiva: 150 e 300 ml: 9,6 cm²; 500 ml: 13,1 cm²

Ø×A totale: 150 ml: 76×118 mm; 300 ml: 76×168 mm; 500 ml: 89×166 mm
Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR