Stampa…
VWR®, Carta da filtro quantitativa
Fornitore: VWR Collection
516-0847EA 24.5 EUR
516-0847 516-0848 516-0849 516-0850 516-0852 516-0853 516-0854 516-0855 516-0856 516-0857 516-0267 516-0263 516-0269 516-0275 516-0268 516-0271 516-0270 516-0274 516-0272 516-0273 516-0264 516-0265 516-0266
VWR®, Carta da filtro quantitativa
Filtri Carta da filtro Carta da filtro per analisi quantitative
424: Filtrazione di solfuro di piombo, solfuro ferroso, solfuro di argento, carbonato alcalino, cromato di piombo, arsenico, antimonio, cadmio e alimenti. Determinazione del contenuto di sabbia nei prodotti caseari. Determinazione del grado di biancore nelle paste utilizzate nelle cartiere.
434: Analisi di precipitati molto sottili quali biossido di piombo, fluoruro di calcio, solfuro di nichel, solfuro di zinco, solfato di bario freddo e ossido rameoso. Determinazione delle impurità non solubili in grassi e oli animali e vegetali.
454: Ritenzione di idrossido di zirconio, idrossido diMore Product Information