Stampa…
Sistemi di filtrazione sottovuoto per bottiglie, VacuCap®, membrana Supor®
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4621 4622 4624 4632 4634 TA4622 TA4632 4628 4631 4638
515-0012EA 207 EUR
515-0012 515-0013 515-0014 515-0017 515-0018 516-9812 516-9813 515-0015 515-0016 515-0019
Sistemi di filtrazione sottovuoto per bottiglie, VacuCap®, membrana Supor®
Filtri Filtri per bottiglie
Membrana Supor® in polietersulfone (PES) idrofilo; alloggiamento in PP. Il dispositivo di filtrazione VacuCap® elimina la necessità di ricaricare costantemente l'imbuto dei tradizionali filtri per flaconi, in quanto l'estrazione avviene direttamente dal serbatoio di miscelazione. Il design a ingombro ridotto brevettato si adatta a diversi tipi di contenitori di raccolta e riduce lo spazio di stoccaggio in laboratorio e la quantità di rifiuti da smaltire. La membrana Supor® nei dispositivi VacuCap® 60 e VacuCap® 90 permette di ottenere elevate portate di flusso per filtrazione sotto vuotoMore Product Information