Stampa…
Capsule HEPA
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12144
514-4092EA 185 EUR
514-4092
Capsule HEPA
Filtri Filtri di ventilazione
Ideati per fornire aria senza batteri (HEPA, High Efficiency Particulate free Air) per applicazioni sterili. Membrana porosa per portate di aria elevate a pressioni differenziali ridotte e maggiore durata del filtro.
  • Utilizzabili per prefiltrazione non sterilizzante di liquidi
Membrana Versapor®; supporto PP.
Ensures particulate free air with 99,97% retention of 0,3 µm DOP aerosol (ASTM D 2986-71).