Stampa…
Piastre filtranti da 96 pozzetti per filtrazione di solventi, AcroPrep™ Advance
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8047 8048 8247 8148 8147 8248 8582 8584 8682 8684 8782 8784 8586 8588 8686 8688
738-0109EA 280 EUR
738-0109 738-0110 738-0131 738-0122 738-0121 738-0132 513-0163 513-0164 514-1096 514-1097 514-1098 514-1099 513-0166 513-0168 513-0167 513-0169
Piastre filtranti da 96 pozzetti per filtrazione di solventi, AcroPrep™ Advance
Micropiastre Piastre filtranti
La gamma di piastre filtranti AcroPrep™ include una varietà di tipologie di membrana e di dimensioni di pori, che consentono le migliori performance possibili per un’ampia gamma di applicazioni di preparazione del campione e di high throughput screening. Disponibili a scelta con membrana in PTFE o PTFE.
  • Materiali chimicamente resistenti per offrire una piattaforma stabile per la processazione di campioni in solventi organici
  • Bassa capacità legante non specifica: materiali di costruzione inerti per il recupero completo di campioni
  • La geometria del pozzetto